2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2682-1G A2682-5G
TCIAA2682-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA2682-1G TCIAA2682-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664560
Numéro CAS: 20358-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité