2-Amino-5-iodo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2683-1G A2683-5G
TCIAA2683-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA2683-1G TCIAA2683-5G
2-Amino-5-iodo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-iodo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD02102422
Numéro CAS: 166266-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité