1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A2684-1G A2684-5G
TCIAA2684-1GEA 77 EUR InStock
TCIAA2684-1G TCIAA2684-5G
1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,1'-Diethyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine iodide
Formule: C₂₇H₃₃IN₂
MW: 512,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD22573598
Numéro CAS: 14696-39-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité