N-Acetyltryptamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)indole
A2685-25MG A2685-100MG
TCIAA2685-25MGEA 66 EUR InStock
TCIAA2685-25MG TCIAA2685-100MG
N-Acetyltryptamine ≥98.0% (par HPLC)
N-Acetyltryptamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,2524 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00209910
Numéro CAS: 1016-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.30 to 14.30 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité