1,4-Anthraquinone ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Anthracene-1,4-dione
A2686-1G A2686-5G
TCIAA2686-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA2686-1G TCIAA2686-5G
1,4-Anthraquinone ≥93.0% (par GC)
1,4-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Point de fusion: 218°C
Numéro MDL: MFCD00013724
Numéro CAS: 635-12-1
EINECS: 211-228-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité