2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2690-1G A2690-5G
TCIAA2690-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2690-1G TCIAA2690-5G
2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD07437849
Numéro CAS: 10201-73-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité