Bromure d'aluminium, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aluminum bromide
A2692-5G A2692-25G
TCIAA2692-5GEA 33 EUR InStock
TCIAA2692-5G TCIAA2692-25G
Bromure d'aluminium, anhydre ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure d'aluminium
Formule: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 98°C
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
ONU: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 14,00332
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité