2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Allylphthalimide
A2696-200MG A2696-1G
TCIAA2696-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2696-200MG TCIAA2696-1G
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (par GC)
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Point d'ébullition: 295°C
Numéro MDL: MFCD00158662
Numéro CAS: 5428-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité