5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2698-1G A2698-5G
TCIAA2698-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA2698-1G TCIAA2698-5G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100490
Numéro CAS: 7298-67-1
EINECS: 230-735-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité