3-Aminotetrahydrofuran ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydrofuran-3-amine
A2700-250MG A2700-1G
TCIAA2700-250MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2700-250MG TCIAA2700-1G
3-Aminotetrahydrofuran ≥97.0% (par GC)
3-Aminotetrahydrofuran
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD07778394
Numéro CAS: 88675-24-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité