AG-494 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2704-20MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAA2704-20MG TCIAA2704-100MG
AG-494 ≥98.0% (par HPLC, azote total)
AG-494
Formule: C₁₆H₁₂N₂O₃
MW: 280,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209863
Numéro CAS: 133550-35-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité