2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Methyl-2-pentylphenol, Amylmetacresol
A2710-1G A2710-5G
TCIAA2710-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2710-1G TCIAA2710-5G
2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0% (par GC)
2-Amyl-5-methylphenol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00127710
Numéro CAS: 1300-94-3
EINECS: 215-094-0
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité