(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2712-1GEA 224 EUR InStock
TCIAA2712-1G
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-2-(Aminomethyl)-1-N-boc-pyrrolidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03419256
Numéro CAS: 259537-92-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=1、CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité