5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
A2716-1G A2716-5G
TCIAA2716-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2716-1G TCIAA2716-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
Formule: C₇H₉Cl₂N₃S
MW: 238,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD16875503
Numéro CAS: 145783-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité