3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
A2723-1G A2723-5G
TCIAA2723-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA2723-1G TCIAA2723-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (par GC)
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₁H₇BrO₃
MW: 267,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024075
Numéro CAS: 2199-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité