5'-Amino-2'-methylacetanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetamido-4-methylaniline, N-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide, N3-Acetyl-4-methyl-1,3-phenylenediamine
A2724-1G A2724-5G
TCIAA2724-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAA2724-1G TCIAA2724-5G
5'-Amino-2'-methylacetanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5'-Amino-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047859
Numéro CAS: 5434-30-0
EINECS: 226-599-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité