1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2734-1G A2734-5G
TCIAA2734-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA2734-1G TCIAA2734-5G
1-(2,4-Diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD00005221
Numéro CAS: 2386-25-6
EINECS: 219-197-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité