4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: PP 3, 1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
A2737-200MG A2737-1G
TCIAA2737-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAA2737-200MG TCIAA2737-1G
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₁₁H₉N₅
MW: 211,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022901
Numéro CAS: 5334-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité