2-Anilino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
A2741-1G A2741-5G
TCIAA2741-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA2741-1G TCIAA2741-5G
2-Anilino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Anilino-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₂₁H₁₉N
MW: 285,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD20040462
Numéro CAS: 355832-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité