4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2749-1G A2749-5G
TCIAA2749-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA2749-1G TCIAA2749-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (par GC)
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00130078
Numéro CAS: 3512-80-9
EINECS: 222-515-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité