1-N-Cbz-4-aminopiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 4-Amino-1-benzyloxycarbonylpiperidine, 4-Amino-1-carbobenzoxypiperidine, Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, 4-Amino-1-Cbz-piperidine, 1-N-Cbz-4-Aminopiperidine, Benzyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate
A2756-1G A2756-5G
TCIAA2756-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA2756-1G TCIAA2756-5G
1-N-Cbz-4-aminopiperidine ≥98.0% (par GC)
1-N-Cbz-4-aminopiperidine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863884
Numéro CAS: 120278-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b446ce878d992a6326c40971f2421374cd9f96&vid=589b1fbc4836251bcdaafa55bc7f02a52c2144a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité