5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
A2759-1G A2759-5G
TCIAA2759-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA2759-1G TCIAA2759-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formule: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00451475
Numéro CAS: 7621-86-5
EINECS: 231-538-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité