2-Amino-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
A2760-1G A2760-5G
TCIAA2760-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2760-1G TCIAA2760-5G
2-Amino-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,2230 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658166
Numéro CAS: 3800-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité