(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Acetylacetonato)[bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium(I), (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
A2761-200MG A2761-1G
TCIAA2761-200MGEA 162 EUR InStock
TCIAA2761-200MG TCIAA2761-1G
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Formule: C₁₂H₁₅O₂Rh
MW: 294,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075051
Numéro CAS: 32354-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 47.00 to 51.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité