Azadibenzocyclooctyne-amine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DBCO-amine, 3-Amino-1-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-1-propanone, Dibenzocyclooctyne-amine
A2763-25MG A2763-100MG
TCIAA2763-25MGEA 112 EUR InStock
TCIAA2763-25MG TCIAA2763-100MG
Azadibenzocyclooctyne-amine ≥95.0% (par HPLC)
Azadibenzocyclooctyne-amine
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₁₈H₁₆N₂O
MW: 276,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380759
Numéro CAS: 1255942-06-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b220908f63888e6aa22a7ed485bc5eebb0ee72e&vid=6b220908f63888e6aa22a7ed485bc5eebb0ee72e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité