2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2773-1G A2773-5G
TCIAA2773-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2773-1G TCIAA2773-5G
2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃OS
MW: 267,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD10000630
Numéro CAS: 302964-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité