Aniline Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anilinium iodide
A2778-1G A2778-5G
TCIAA2778-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA2778-1G TCIAA2778-5G
Aniline Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Aniline Hydroiodide
Formule: C₆H₇N·HI
MW: 221,04 g/mol
Numéro CAS: 45497-73-2
EINECS: 256-239-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité