2-Amino-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
A2779-1G A2779-5G
TCIAA2779-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA2779-1G TCIAA2779-5G
2-Amino-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-9,9-diphenylfluorene
Formule: C₂₅H₁₉N
MW: 333,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD22376664
Numéro CAS: 1268519-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité