2-Acetamido-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamide
A2780-5G A2780-25G
TCIAA2780-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA2780-5G TCIAA2780-25G
2-Acetamido-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetamido-6-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091881
Numéro CAS: 5327-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité