4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
A2784-5G A2784-25G
TCIAA2784-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA2784-5G TCIAA2784-25G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035926
Numéro CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité