4-Amino-3-chloropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2788-1G A2788-5G
TCIAA2788-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2788-1G TCIAA2788-5G
4-Amino-3-chloropyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-3-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03984473
Numéro CAS: 19798-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité