Chlorure de palmitoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
304291000 304295000 304290025
ACRO304291000EA 79.4 EUR InStock
ACRO304291000 ACRO304295000 ACRO304290025
Chlorure de palmitoyle 98%
Chlorure de palmitoyle
Formule: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 9…14 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000742
Numéro CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98 to 101 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 % (as palmitic acid)
Phosphorus (P) ≤150 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité