2-Amino-5-chloropyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-amino-5-chloropyrazine
A2790-1G A2790-5G
TCIAA2790-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA2790-1G TCIAA2790-5G
2-Amino-5-chloropyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD03423596
Numéro CAS: 33332-29-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité