3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
A2795-1G A2795-5G
TCIAA2795-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA2795-1G TCIAA2795-5G
3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD03840751
Numéro CAS: 55676-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité