5-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetyl-6-chloropyridine
A2796-1G A2796-5G
TCIAA2796-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA2796-1G TCIAA2796-5G
5-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
5-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407343
Numéro CAS: 55676-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité