2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-3-nitropyridine
A2798-200MG A2798-1G
TCIAA2798-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2798-200MG TCIAA2798-1G
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,5572 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368898
Numéro CAS: 2789-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité