2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
A2802-1G A2802-5G
TCIAA2802-1GEA 99 EUR InStock
TCIAA2802-1G TCIAA2802-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (par GC)
2-Acetyl-6-methoxypyridine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD08276836
Numéro CAS: 21190-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité