L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Acetamidophthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetamidophthalic Anhydride, N-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-4-yl)acetamide
A2804-1G A2804-5G
TCIAA2804-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA2804-1G TCIAA2804-5G
3-Acetamidophthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Acetamidophthalic anhydride
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00453138
Numéro CAS: 6296-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité