4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2809-1G A2809-5G
TCIAA2809-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAA2809-1G TCIAA2809-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057344
Numéro CAS: 155-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité