3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
A2814-1G A2814-5G
TCIAA2814-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2814-1G TCIAA2814-5G
3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Cyano-4-methylaniline
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00017608
Numéro CAS: 50670-64-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité