2-Acétylphénothiazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl phenothiazin-2-yl ketone, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, ML171
A2815-5G A2815-25G
TCIAA2815-5GEA 149 EUR InStock
TCIAA2815-5G TCIAA2815-25G
2-Acétylphénothiazine ≥98.0% (par GC)
2-Acétylphénothiazine
Formule: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005017
Numéro CAS: 6631-94-3
EINECS: 229-626-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité