Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminocoumarine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2H-chromen-2-one

A2816-200MG A2816-1G
TCIAA2816-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2816-200MG TCIAA2816-1G
3-Aminocoumarine ≥98.0% (par GC)
3-Aminocoumarine


Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016965
Numéro CAS: 1635-31-0
EINECS: 216-659-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité