Isoquinoléine-1-amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
A2817-1G A2817-5G
TCIAA2817-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA2817-1G TCIAA2817-5G
Isoquinoléine-1-amine ≥98.0% (par GC)
Isoquinoléine-1-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00024137
Numéro CAS: 1532-84-9
EINECS: 216-243-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité