4-Acetoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetoxybenzeneboronic acid, 4-Acetoxyphenylboronic acid, (4-Acetoxyphenyl)boronic acid
A2818-200MG A2818-1G
TCIAA2818-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2818-200MG TCIAA2818-1G
4-Acetoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD09027198
Numéro CAS: 177490-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité