4'-Acetamidoacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2821-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA2821-5G TCIAA2821-25G
4'-Acetamidoacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014965
Numéro CAS: 2719-21-3
EINECS: 220-320-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité