Amino-5-dichloro-2,3-pyridine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dichloropyridin-5-amine, 2,3-Dichloro-5-pyridylamine, 3-Amino-5,6-dichloropyridine
A2824-1G A2824-5G
TCIAA2824-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA2824-1G TCIAA2824-5G
Amino-5-dichloro-2,3-pyridine ≥98.0% (par GC, azote total)
Amino-5-dichloro-2,3-pyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03840434
Numéro CAS: 98121-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité