3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2832-1G A2832-5G
TCIAA2832-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2832-1G TCIAA2832-5G
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (par GC)
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
Formule: C₉H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00457147
Numéro CAS: 54802-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité