Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2838-5G A2838-25G
TCIAA2838-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA2838-5G TCIAA2838-25G
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-acétamido-2-méthylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258874
Numéro CAS: 103204-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité