Acide 4-amino-o-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
A2840-5G A2840-25G
TCIAA2840-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2840-5G TCIAA2840-25G
Acide 4-amino-o-anisique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-o-anisic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00114479
Numéro CAS: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité