2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2841-1G A2841-5G
TCIAA2841-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAA2841-1G TCIAA2841-5G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇ClN₂S
MW: 210,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047058
Numéro CAS: 2103-99-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité